Tisk…
2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1265-1G PC1265-5G
APOSPC1265-1GEA 3410 CZK
APOSPC1265-1G APOSPC1265-5G
2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene 98%
2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene
Vzorec: C₄H₂BrF₅
MW: 224,96 g/mol
Bod varu: 56…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094107
CAS číslo: 68318-95-6