Tisk…
2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1264-25G PC1264-5G PC1264-100G
APOSPC1264-25GEA 1450 CZK
APOSPC1264-25G APOSPC1264-5G APOSPC1264-100G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃F₄N
Bod varu: 143 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 50 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03092901
CAS číslo: 94239-04-0
EINECS: 428-100-3
UN: 1993
ADR: 3,III