Tisk…
trans-1,2-Bis(perfluorohexyl)ethylene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (7E)-7H,8H-Hexacosafluorotetradec-7-ene
PC1263-5G PC1263-1G
APOSPC1263-5GEA 6620 CZK
APOSPC1263-5G APOSPC1263-1G
trans-1,2-Bis(perfluorohexyl)ethylene 99%
trans-1,2-Bis(perfluorohexyl)ethylene
Gas-carrier for biomedical applications, Jan Reiss et al., Nouveau Journal de Chimie, 8(4), 251, (1984).
Vzorec: C₁₄H₂F₂₆
MW: 664.13 g/mol
Bod varu: 195 °C
Hustota: 1.766 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094106
CAS číslo: 51249-67-3