Bis(4-chlorooctafluorobutyl)ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1261-25G
PC1261-5G
APOSPC1261-25GEA
19080
CZK
APOSPC1261-25G
APOSPC1261-5G
Bis(4-chlorooctafluorobutyl)ether 97%
Bis(4-chlorooctafluorobutyl)ether
Vzorec:
C₈Cl₂F₁₆O MW: 486.97 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094104 CAS číslo: 149697-40-5 |