Tisk…
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1260-100G PC1260-250G PC1260-25G
APOSPC1260-100GEA 1250 CZK
APOSPC1260-100G APOSPC1260-250G APOSPC1260-25G
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 99+%
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Vzorec: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Bod varu: 45…50 °C/14mmHg
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,969 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 24 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008269
CAS číslo: 25561-30-2
UN: 2924
ADR: 3+8,III