Tisk…
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1259-25G PC1259-5G PC1259-1G
APOSPC1259-25GEA 9130 CZK
APOSPC1259-25G APOSPC1259-5G APOSPC1259-1G
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol 98%
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol
Vzorec: C₆H₆F₆O
Bod varu: 42,8 °C/68mmHg
Hustota: 1,336 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03092986
CAS číslo: 646-97-9
EINECS: 613-651-6
UN: 2924
ADR: 3+8,III