Tisk…
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1253-1G PC1253-5G PC1253-25G
APOSPC1253-1GEA 1820 CZK
APOSPC1253-1G APOSPC1253-5G APOSPC1253-25G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Vzorec: C₄H₅F₆N
Bod varu: 70…71 °C
Hustota: >1,1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042094
CAS číslo: 407-01-2
EINECS: 206-978-7
UN: 2924
ADR: 3+8,III