Tisk…
2,2-Difluoropropanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2-Difluoropropan-1-ol
PC1247-1G PC1247-5G
APOSPC1247-1GEA 662 CZK
APOSPC1247-1G APOSPC1247-5G
2,2-Difluoropropanol
2,2-Difluoropropanol
Vzorec: C₃H₆F₂O
MW: 96,08 g/mol
Bod varu: 97…99 °C
Hustota: 1,1642 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 31,1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782150
CAS číslo: 33420-52-9
UN: 1987
ADR: 3,III