Tisk…
Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1242-1G PC1242-5G PC1242-250MG
APOSPC1242-1GEA 4960 CZK
APOSPC1242-1G APOSPC1242-5G APOSPC1242-250MG
Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Bis(perfluoroisopropyl)ketone
Vzorec: C₇F₁₄O
Bod varu: 72…73 °C
Hustota: 1,661 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042087
CAS číslo: 813-44-5