Tisk…
2-Fluoro-5-hydroxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-5-pyridinol, 6-Fluoropyridin-3-ol
PC1240-25G PC1240-5G PC1240-100G
APOSPC1240-25GEA 2610 CZK
APOSPC1240-25G APOSPC1240-5G APOSPC1240-100G
2-Fluoro-5-hydroxypyridine 98%
2-Fluoro-5-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄FNO
Bod tání: 145…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075040
CAS číslo: 55758-32-2