Tisk…
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Fluoroindole-2-carboxylic acid
PC1239-1G PC1239-5G
APOSPC1239-1GEA 622 CZK
APOSPC1239-1G APOSPC1239-5G
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆FNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863162
CAS číslo: 3093-97-8