Tisk…
trans-1,2-Bis(perfluoro-n-butyl)ethylene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5E)-5H,6H-Octadecafluorodec-5-ene
PC1237-5G
APOSPC1237-5GEA 7710 CZK
APOSPC1237-5G
trans-1,2-Bis(perfluoro-n-butyl)ethylene 99%
trans-1,2-Bis(perfluoro-n-butyl)ethylene
Vzorec: C₁₀H₂F₁₈
MW: 464,1 g/mol
Bod varu: 64 °C/56mmHg
Hustota: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055550
CAS číslo: 84551-43-9