Tisk…
Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1234-1G PC1234-5G PC1234-25G
APOSPC1234-1GEA 1660 CZK
APOSPC1234-1G APOSPC1234-5G APOSPC1234-25G
Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane 97%
Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane
Vzorec: C₁₄H₆F₁₀Si
Bod varu: 92…94 °C/1mmHg
Bod tání: 30…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042066
CAS číslo: 10536-62-6