Tisk…
Bismuth(III) fluoride 99,5%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1230G-5G PC1230G-1G
APOSPC1230G-5GEA 0 CZK
APOSPC1230G-5G APOSPC1230G-1G
Bismuth(III) fluoride 99,5%
Bismuth(III) fluoride
Vzorec: BiF₃
MW: 265.98
Bod varu: 230
Bod tání: 727 °C
Hustota: 5.32 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010893
CAS číslo: 7787-61-3
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,01305