Tisk…
Bismuth(V) fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1230E-10G PC1230E-25G PC1230E-5G
APOSPC1230E-10GEA 11380 CZK
APOSPC1230E-10G APOSPC1230E-25G APOSPC1230E-5G
Bismuth(V) fluoride 95%
Bismuth(V) fluoride
Vzorec: BiF₅
MW: 303,97 g/mol
Bod tání: 550 °C (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015967
CAS číslo: 7787-62-4