Tisk…
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1228C-25G PC1228C-5G
APOSPC1228C-25GEA 4960 CZK
APOSPC1228C-25G APOSPC1228C-5G
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Vzorec: C₁₂H₆F₁₂O₂
Bod varu: 99 °C/20mmHg
Bod tání: 87 °C
Hustota: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042091
CAS číslo: 1992-15-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III