1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,2'-(Benzene-1,3-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
PC1228B-5G
PC1228B-25G
APOSPC1228B-5GEA
2820
CZK
APOSPC1228B-5G
APOSPC1228B-25G
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Vzorec:
C₁₂H₆F₁₂O₂ MW: 410,16 g/mol Bod varu: 209 °C Hustota: 1,659 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 97 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042090 CAS číslo: 802-93-7 |