Tisk…

Bis(4-fluorophenyl)ether 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4,4'-Oxybis(fluorobenzene), 4,4'-Difluorodiphenyl Ether

PC1227J-1G PC1227J-5G
APOSPC1227J-1GEA 622 CZK
APOSPC1227J-1G APOSPC1227J-5G
Bis(4-fluorophenyl)ether 97%
Bis(4-fluorophenyl)ether
Vzorec: C₁₂H₈F₂O
MW: 206.19 g/mol
Bod varu: 232…240 °C/743mmHg
Hustota: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013552
CAS číslo: 330-93-8
EINECS: 206-358-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR