Tisk…
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)bis(benzoic Acid)
PC1226-100G
APOSPC1226-100GEA 23680 CZK
APOSPC1226-100G
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane 98%
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane
Vzorec: C₁₇H₁₀F₆O₄
MW: 392,25 g/mol
Bod tání: 272…275 °C
Hustota: 1,504 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040931
CAS číslo: 1171-47-7