Tisk…
1,4-Bis(tert-butoxy)tetrafluorobenzene, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1225M-5G PC1225M-25G
APOSPC1225M-5GEA 2620 CZK
APOSPC1225M-5G APOSPC1225M-25G
1,4-Bis(tert-butoxy)tetrafluorobenzene, technická kvalita
1,4-Bis(tert-butoxy)tetrafluorobenzene
Vzorec: C₁₄H₁₈F₄O₂
Bod tání: 55…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069107
CAS číslo: 121088-09-3