Tisk…
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1225G-1G PC1225G-5G PC1225G-25G
APOSPC1225G-1GEA 622 CZK
APOSPC1225G-1G APOSPC1225G-5G APOSPC1225G-25G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
Vzorec: C₁₅H₁₂F₆N₂
Bod tání: 195…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039146
CAS číslo: 1095-78-9