Tisk…
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1225-25G PC1225-5G
APOSPC1225-25GEA 0 CZK
APOSPC1225-25G APOSPC1225-5G
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane 98%
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane
Vzorec: C₂₇H₂₀F₆N₂O₂
Bod tání: 159…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015723
CAS číslo: 69563-88-8