Tisk…
2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5,5'-(Hexafluoroisopropylidene)di-o-toluidine
PC1224H-25G PC1224H-50G PC1224H-5G
APOSPC1224H-25GEA 9330 CZK
APOSPC1224H-25G APOSPC1224H-50G APOSPC1224H-5G
2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane 99%
2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane
Vzorec: C₁₇H₁₆F₆N₂
MW: 362,32 g/mol
Bod tání: 105…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039148
CAS číslo: 116325-74-7