Tisk…
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1224-100G PC1224-250G PC1224-500G
APOSPC1224-100GEA 3110 CZK
APOSPC1224-100G APOSPC1224-250G APOSPC1224-500G
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 99%
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
  • Polymer grade
Vzorec: C₁₅H₁₂F₆N₂O₂
Bod tání: 243 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039147
CAS číslo: 83558-87-6