Tisk…
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1218-1G PC1218-25G PC1218-5G
APOSPC1218-1GEA 2080 CZK
APOSPC1218-1G APOSPC1218-25G APOSPC1218-5G
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol 97%
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol
  • Liquid at room temperature
Vzorec: C₁₀H₃F₁₉O
Bod varu: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320739
CAS číslo: 232587-50-7