(Pentafluoroethyl)trimethylsilane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC1217-1G
PC1217-25G
PC1217-5G
APOSPC1217-1GEA
1590
CZK
APOSPC1217-1G
APOSPC1217-25G
APOSPC1217-5G
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane 97%
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane
Vzorec:
C₅H₉F₅Si Bod varu: 60…70 °C Hustota: 1,11 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04116436 CAS číslo: 124898-13-1 UN: 1993 ADR: 3,II |