Tisk…
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-3-fluoropyridine, 3-Fluoropicolinonitrile
PC1215-5G PC1215-25G PC1215-100G
APOSPC1215-5GEA 662 CZK
APOSPC1215-5G APOSPC1215-25G APOSPC1215-100G
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃FN₂
MW: 122.1
Bod varu: 120…125 °C/17mmHg
Bod tání: 27…32 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797501
CAS číslo: 97509-75-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III