Tisk…
Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1211-1G PC1211-25G PC1211-5G
APOSPC1211-1GEA 3110 CZK
APOSPC1211-1G APOSPC1211-25G APOSPC1211-5G
Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₈ClF₃N₂O₂
MW: 316,67 g/mol
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068148
CAS číslo: 175137-29-8