Tisk…
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1210-1KG PC1210-500G PC1210-100G
APOSPC1210-1KGEA 23810 CZK
APOSPC1210-1KG APOSPC1210-500G APOSPC1210-100G
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione 97%
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Vzorec: C₁₀H₇F₃O₂
Bod varu: 224 °C
Bod tání: 37…40 °C
Hustota: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000425
CAS číslo: 326-06-7
EINECS: 206-307-8