Tisk…
4-Bromo-2,6-difluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Bromo-3,5-difluoro-4-hydroxybenzene
PC1209-1G PC1209-5G PC1209-10G
APOSPC1209-1GEA 622 CZK
APOSPC1209-1G APOSPC1209-5G APOSPC1209-10G
4-Bromo-2,6-difluorophenol 98%
4-Bromo-2,6-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrF₂O
MW: 208.99
Bod tání: 50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236213
CAS číslo: 104197-13-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III