Tisk…
Boc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine, N-BOC protected, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC1204-1G PC1204-5G
APOSPC1204-1GEA 3020 CZK
APOSPC1204-1G APOSPC1204-5G
Boc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Boc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Vzorec: C₁₅H₁₈F₃NO₄
MW: 333,31 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00797557
CAS číslo: 82317-83-7