Tisk…
3,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3,4-Difluoro-5-methoxyphenyl)boronic acid
PC1202-1G PC1202-25G PC1202-5G
APOSPC1202-1GEA 3380 CZK
APOSPC1202-1G APOSPC1202-25G APOSPC1202-5G
3,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
3,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BF₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09907960
CAS číslo: 925910-42-5