Tisk…
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1197-100G PC1197-25G PC1197-5G
APOSPC1197-100GEA 4960 CZK
APOSPC1197-100G APOSPC1197-25G APOSPC1197-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FN₂O₂
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632197
CAS číslo: 1009-35-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III