Tisk…
2-Fluoroisonicotinaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1186-1G PC1186-250MG
APOSPC1186-1GEA 4570 CZK
APOSPC1186-1G APOSPC1186-250MG
2-Fluoroisonicotinaldehyde
2-Fluoroisonicotinaldehyde
Vzorec: C₆H₄FNO
Bod varu: 52 °C/0,53mmHg
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06410677
CAS číslo: 131747-69-8