Tisk…
2-Chloro-6-trifluoromethyl-3-(trimethylsilyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1182-1G PC1182-5G
APOSPC1182-1GEA 5660 CZK
APOSPC1182-1G APOSPC1182-5G
2-Chloro-6-trifluoromethyl-3-(trimethylsilyl)pyridine
2-Chloro-6-trifluoromethyl-3-(trimethylsilyl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₁ClF₃NSi
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09763705
CAS číslo: 205444-18-4