Tisk…
Benzenesulphonyl fluoride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1181-25G PC1181-5G
APOSPC1181-25GEA 12400 CZK
APOSPC1181-25G APOSPC1181-5G
Benzenesulphonyl fluoride 99%
Benzenesulphonyl fluoride
Vzorec: C₆H₅FO₂S
Bod varu: 203…204 °C
Hustota: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007412
CAS číslo: 368-43-4
UN: 3265
ADR: 8,II