Tisk…
Pyridine-2-sulphonyl Fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: PyFluor
PC1178-5G
APOSPC1178-5GEA 2650 CZK
APOSPC1178-5G
Pyridine-2-sulphonyl Fluoride
Pyridine-2-sulphonyl Fluoride
Vzorec: C₅H₄FNO₂S
MW: 161,15 g/mol
Bod tání: 29…34 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09265513
CAS číslo: 878376-35-3
UN: 3261
ADR: 8,II