Tisk…
Fluorid barnatý 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1170-100G PC1170-250G PC1170-25G
APOSPC1170-100GEA 1700 CZK
APOSPC1170-100G APOSPC1170-250G APOSPC1170-25G
Fluorid barnatý 99%
Fluorid barnatý
Vzorec: BaF₂
MW: 175,33 g/mol
Bod varu: 2260 °C
Bod tání: 1353 °C
Hustota: 4,89 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003450
CAS číslo: 7787-32-8
EINECS: 232-108-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III