Tisk…
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1168-1G PC1168-5G
APOSPC1168-1GEA 1740 CZK
APOSPC1168-1G APOSPC1168-5G
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Vzorec: C₄H₃ClFN₃
MW: 147,54 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00057344
CAS číslo: 155-10-2