Tisk…
4-Amino-3-fluoropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1163-1G PC1163-5G
APOSPC1163-1GEA 622 CZK
APOSPC1163-1G APOSPC1163-5G
4-Amino-3-fluoropyridine 97%
4-Amino-3-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₅FN₂
Bod tání: 71…79 °C
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234072
CAS číslo: 2247-88-3