Tisk…

4,5-Difluorophthalic anhydride 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4,5-Difluorophthalic Anhydride

PC1162-10G PC1162-1G PC1162-5G
APOSPC1162-10GEA 16140 CZK
APOSPC1162-10G APOSPC1162-1G APOSPC1162-5G
4,5-Difluorophthalic anhydride 95%
4,5-Difluorophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₂F₂O₃
MW: 184,1 g/mol
Bod tání: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08695033
CAS číslo: 18959-30-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR