Tisk…

4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC1156-5G PC1156-1G PC1156-25G
APOSPC1156-5GEA 5690 CZK
APOSPC1156-5G APOSPC1156-1G APOSPC1156-25G
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene 95%
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene
Vzorec: C₈H₄F₂
Bod varu: 54 °C/2mmHg
Hustota: 1,144 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059511
CAS číslo: 143874-13-9
UN: 1993
ADR: 3,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR