Tisk…
2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1154-1G PC1154-250MG PC1154-5G
APOSPC1154-1GEA 2070 CZK
APOSPC1154-1G APOSPC1154-250MG APOSPC1154-5G
2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
Bod tání: 63…66 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03730100
CAS číslo: 157014-35-2
UN: 3261
ADR: 8,III