Tisk…
2-Bromo-2'-chloro-5'-fluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloro-5-fluorophenacyl bromide
PC1153-1G PC1153-5G
APOSPC1153-1GEA 1870 CZK
APOSPC1153-1G APOSPC1153-5G
2-Bromo-2'-chloro-5'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2'-chloro-5'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrClFO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08059509
CAS číslo: 76609-34-2
UN: 1760
ADR: 8,III