Tisk…
2-Bromo-2'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1151-1G PC1151-250MG PC1151-5G
APOSPC1151-1GEA 1910 CZK
APOSPC1151-1G APOSPC1151-250MG APOSPC1151-5G
2-Bromo-2'-chloro-4'-fluoroacetophenone
2-Bromo-2'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrClFO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08059508
CAS číslo: 61397-54-4
UN: 3265
ADR: 8,III