Tisk…
Chlorofluoroacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1148-5G PC1148-1G
APOSPC1148-5GEA 10680 CZK
APOSPC1148-5G APOSPC1148-1G
Chlorofluoroacetic acid 97%
Chlorofluoroacetic acid
Vzorec: C₂H₂ClFO₂
Bod varu: 162 °C
Hustota: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00871521
CAS číslo: 471-44-3
UN: 3265
ADR: 8,III