Tisk…
2,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1145-1G PC1145-25G PC1145-5G
APOSPC1145-1GEA 622 CZK
APOSPC1145-1G APOSPC1145-25G APOSPC1145-5G
2,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
2,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂NO
Bod tání: 89…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06246886
CAS číslo: 1007605-44-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III