Tisk…
3,5-Difluorosalicylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid
PC1142-1G PC1142-5G
APOSPC1142-1GEA 2480 CZK
APOSPC1142-1G APOSPC1142-5G
3,5-Difluorosalicylic acid
3,5-Difluorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₃
Bod tání: 199…203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203609
CAS číslo: 84376-20-5