Tisk…
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1134-1G PC1134-250MG
APOSPC1134-1GEA 1740 CZK
APOSPC1134-1G APOSPC1134-250MG
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
MW: 188.13 g/mol
Bod tání: 98…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660198
CAS číslo: 886498-75-5