Tisk…
Antimony(V) fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1130-50G PC1130-10G
APOSPC1130-50GEA 9960 CZK
APOSPC1130-50G APOSPC1130-10G
Antimony(V) fluoride
Antimony(V) fluoride
Vzorec: F₅Sb
Bod varu: 150 °C
Bod tání: 7 °C
Hustota: 2,993 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011219
CAS číslo: 7783-70-2
EINECS: 232-021-8
UN: 1732
ADR: 8+6.1,II